Alizarin red S (sodium salt)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: C.I. 58005
BIA0326-100G BIA0326-25G
APOSBIA0326-100GEA 73 EUR
APOSBIA0326-100G APOSBIA0326-25G
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
C.I. 58005
Formule: C₁₄H₇NaO₇S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013049
CAS nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8