Cyanoguanidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA0503-1KG BIA0503-500G
APOSBIA0503-1KGEA 51.2 EUR
APOSBIA0503-1KG APOSBIA0503-500G
Cyanoguanidine
Cyanoguanidine
Formule: (H₂N)₂CNCN
Smeltpunt: 208…211 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008066
CAS nummer: 461-58-5
EINECS: 207-312-8