Adenine sulphate ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA0543-100G BIA0543-25G BIA0543-500G
APOSBIA0543-100GEA 110 EUR
APOSBIA0543-100G APOSBIA0543-25G APOSBIA0543-500G
Adenine sulphate ≥99%
Adenine sulphate
Cytokin growth regulatorPlant tissue culture tested.
Formule: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Smeltpunt: 210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00213655
CAS nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5