4-Aminobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
BIA0601-100G BIA0601-25G
APOSBIA0601-100GEA 48.3 EUR
APOSBIA0601-100G APOSBIA0601-25G
4-Aminobenzoic acid 99%
4-Aminobenzoic acid
Intermediate for dyestuff, pigments, pharmaceuticals.
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Kookpunt: 340
Smeltpunt: 186…189 °C
Dichtheid: 3.5 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007894
CAS nummer: 150-13-0
Merck Index: 13,00422