L(+)-Ascorbic acid ≥99.5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
BIA0602-1KG
BIA0602-500G
BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA
46.8
EUR
APOSBIA0602-1KG
APOSBIA0602-500G
APOSBIA0602-5KG
L(+)-Ascorbic acid ≥99.5%
L(+)-Ascorbic acid
Formule:
C₆H₈O₆ Dichtheid: 1,65 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064328 CAS nummer: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 |