Taurine ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA0603-100G BIA0603-500G
APOSBIA0603-100GEA 22 EUR
APOSBIA0603-100G APOSBIA0603-500G
Taurine ≥99%
Taurine
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formule: C₂H₇NO₃S
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008197
CAS nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8