L-Alanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA0703-100G BIA0703-1KG BIA0703-500G
APOSBIA0703-100GEA 0 EUR
APOSBIA0703-100G APOSBIA0703-1KG APOSBIA0703-500G
L-Alanine
L-Alanine
USP, pyrogen free
Formule: C₃H₇NO₂
Dichtheid: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064410
CAS nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8