L-Arginine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 22 EUR
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
L-Arginine hydrochloride
L-Arginine hydrochloride
USP, pyrogen free
Formule: C₆H₁₅ClN₄O₂
Smeltpunt: 226…230 °C
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064550
CAS nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1