Amikacin disulphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(S)-4-Amino-N-((1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(((2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-hydroxycyclohexyl)-2-hydroxybutanamide bis(sulphate)
BIA1010-25G
BIA1010-5G
APOSBIA1010-25GEA
374
EUR
APOSBIA1010-25G
APOSBIA1010-5G
Amikacin disulphate
Amikacin disulphate
Potency 674-786 ug per mg
Formule:
C₂₂H₄₃N₅O₁₃·2H₂SO₄ Smeltpunt: 220…230 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00167475 CAS nummer: 39831-55-5 EINECS: 254-658-6 |