2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIA1026-100G
BIA1026-25G
BIA1026-50G
APOSBIA1026-100GEA
636
EUR
APOSBIA1026-100G
APOSBIA1026-25G
APOSBIA1026-50G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide
Stabilised with 1% CaCO3
Formule:
C₁₄H₁₉BrO₉ Smeltpunt: 83…85 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD00063686 CAS nummer: 3068-32-4 |