Acetohydroxamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA1030-5G BIA1030-25G
APOSBIA1030-5GEA 24.9 EUR
APOSBIA1030-5G APOSBIA1030-25G
Acetohydroxamic acid
Acetohydroxamic acid
Formule: C₂H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009994
CAS nummer: 546-88-3