D-(+)-Sucrose pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharma grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIA1125-1KG BIA1125-5KG
APOSBIA1125-1KGEA 65.8 EUR
APOSBIA1125-1KG APOSBIA1125-5KG
D-(+)-Sucrose pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharma grade
D-(+)-Sucrose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Smeltpunt: 186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006626
CAS nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable