Paracetamol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA1214-1KG BIA1214-250G BIA1214-500G
APOSBIA1214-1KGEA 161 EUR
APOSBIA1214-1KG APOSBIA1214-250G APOSBIA1214-500G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 168…172 °C
Dichtheid: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002328
CAS nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5