N-Acetyl-D-alanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Ac-D-Ala-OH, Ac-D-Ala-OH
BIA1217-1G BIA1217-5G
APOSBIA1217-1GEA 22 EUR
APOSBIA1217-1G APOSBIA1217-5G
N-Acetyl-D-alanine
N-Acetyl-D-alanine
Formule: C₅H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00063133
CAS nummer: 19436-52-3
EINECS: 243-066-8