Natriumchloride Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
BIA1371-1KG BIA1371-5KG
APOSBIA1371-1KGEA 43.8 EUR
APOSBIA1371-1KG APOSBIA1371-5KG
Natriumchloride Pure BP, Ph. Eur., JP, USP, pharma grade
Natriumchloride
Formule: NaCl
Kookpunt: 1461 °C
Smeltpunt: 801 °C
Dichtheid: 2,17 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3