1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 505 EUR
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009944
CAS nummer: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8