Alcian blue 8GX
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA1422-10G BIA1422-25G
APOSBIA1422-10GEA 121 EUR
APOSBIA1422-10G APOSBIA1422-25G
Alcian blue 8GX
Alcian blue
C.I. 74240
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Smeltpunt: 148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010720
CAS nummer: 33864-99-2
EINECS: 278-333-8