Azocarmine G
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA1501-10G BIA1501-25G
APOSBIA1501-10GEA 146 EUR
APOSBIA1501-10G APOSBIA1501-25G
Azocarmine G
Azocarmine G
Formule: C₂₈H₁₇N₃Na₂O₆S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042002
CAS nummer: 25641-18-3