N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIA1745-100G
BIA1745-500G
APOSBIA1745-100GEA
27.8
EUR
APOSBIA1745-100G
APOSBIA1745-500G
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Formule:
C₄H₇NO₃ Smeltpunt: 207…209 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00004275 CAS nummer: 543-24-8 EINECS: 208-839-6 |