N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
BIA1792-100G BIA1792-25G
APOSBIA1792-100GEA 60 EUR
APOSBIA1792-100G APOSBIA1792-25G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan 98%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Smeltpunt: 186 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00065976
CAS nummer: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9