EDTA disodium salt dihydrate 0,1 M volumetrische oplossing
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA181670-1L BIA181670-5L
APOSBIA181670-1LEA 44.2 EUR
APOSBIA181670-1L APOSBIA181670-5L
EDTA disodium salt dihydrate 0,1 M volumetrische oplossing
EDTA disodium salt dihydrate
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150037
CAS nummer: 6381-92-6