Adenine ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 43.8 EUR
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adenine ≥99%
Adenine
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₅H₅N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041790
CAS nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III