Adenosine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
BIA2545-100G BIA2545-10G BIA2545-25G
APOSBIA2545-100GEA 87.6 EUR
APOSBIA2545-100G APOSBIA2545-10G APOSBIA2545-25G
Adenosine 99%
Adenosine
Endogenous neurotransmitter.
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Smeltpunt: 234…236 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005752
CAS nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9