7-Amino-4-methylcoumarin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
BIA3001-1G BIA3001-500MG BIA3001-5G
APOSBIA3001-1GEA 58.4 EUR
APOSBIA3001-1G APOSBIA3001-500MG APOSBIA3001-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Formule: C₁₀H₉NO₂
Smeltpunt: 223…226 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006868
CAS nummer: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8