Agmatine sulphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIA4003-5G
BIA4003-25G
APOSBIA4003-5GEA
22
EUR
APOSBIA4003-5G
APOSBIA4003-25G
Agmatine sulphate
Agmatine sulphate
Formule:
C₅H₁₄N₄ Smeltpunt: 231…238 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013109 CAS nummer: 2482-00-0 EINECS: 219-617-3 |