7-Aminocephalosporanic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIA4007-10G BIA4007-5G
APOSBIA4007-10GEA 80.4 EUR
APOSBIA4007-10G APOSBIA4007-5G
7-Aminocephalosporanic acid
7-Aminocephalosporanic acid
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005177
CAS nummer: 957-68-6