4-Aminophenylphosphate sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA4012-100MG BIA4012-1G BIA4012-500MG
APOSBIA4012-100MGEA 73 EUR
APOSBIA4012-100MG APOSBIA4012-1G APOSBIA4012-500MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenylphosphate sodium salt
Formule: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Smeltpunt: 176 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 108084-47-5