H-Arg-AMC·2HCl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: L-Arginine 7-amido-4-methylcoumarin dihydrochloride
BIA4020-1G BIA4020-500MG
APOSBIA4020-1GEA 366 EUR
APOSBIA4020-1G APOSBIA4020-500MG
H-Arg-AMC·2HCl
H-Arg-AMC·2HCl
Formule: C₁₆H₂₁N₅O₃·2HCl
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00155578
CAS nummer: 113712-08-6