6-Azauracil
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
BIA4024-100G BIA4024-25G BIA4024-500G
APOSBIA4024-100GEA 110 EUR
APOSBIA4024-100G APOSBIA4024-25G APOSBIA4024-500G
6-Azauracil
6-Azauracil
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113.08 g/mol
Smeltpunt: 274…275 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006456
CAS nummer: 461-89-2
EINECS: 207-318-0