L-α-Aminoadipic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
BIA4025-1G BIA4025-5G
APOSBIA4025-1GEA 35.1 EUR
APOSBIA4025-1G APOSBIA4025-5G
L-α-Aminoadipic acid
L-α-Aminoadipic acid
Formule: C₆H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002636
CAS nummer: 1118-90-7