Acriflavine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA4303-100G BIA4303-25G
APOSBIA4303-100GEA 99.3 EUR
APOSBIA4303-100G APOSBIA4303-25G
Acriflavine 98%
Acriflavine
A mixture of 3,6-diamino-10-methylacridiniumchloride and 3,6-diaminoacridine.
Formule: C₂₇H₂₅ClN₆
Smeltpunt: 179…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064307
CAS nummer: 8048-52-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable