Aflatoxicol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aflatoxin R0
BIA4321-1MG BIA4321-100UG
APOSBIA4321-1MGEA 0 EUR
APOSBIA4321-1MG APOSBIA4321-100UG
Aflatoxicol
Aflatoxicol
Formule: C₁₇H₁₄O₆
Smeltpunt: 268…269 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 29611-03-8
EINECS: 249-727-7
UN: 3462
ADR: 6.1,I