Alizarinegeel GG
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Salicyl Yellow, Sodium 2-hydroxy-5-((3-nitrophenyl)diazenyl)benzoate, Metachrome Yellow Mordant Yellow 1, Alizarin Yellow 2G, 5-(3-Nitrophenylazo)salicylic acid sodium salt, Metachrome Yellow, Alizarin yellow GG
BIA9252-10G BIA9252-25G BIA9252-5G
APOSBIA9252-10GEA 36.6 EUR
APOSBIA9252-10G APOSBIA9252-25G APOSBIA9252-5G
Alizarinegeel GG
Alizarinegeel GG
C.I. 14025
Formule: C₁₃H₈N₃NaO₅
MW: 309.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044746
CAS nummer: 584-42-9