2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid 99
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
BIB0146-100G
BIB0146-1KG
BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA
36.6
EUR
APOSBIB0146-100G
APOSBIB0146-1KG
APOSBIB0146-500G
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid 99
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8
Formule:
C₆H₁₅NO₅S MW: 213.25 g/mol Kookpunt: 405 Smeltpunt: 153…157 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007533 CAS nummer: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |