D-(+)-Biotin 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIB0603-1G
BIB0603-5G
BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA
29.2
EUR
APOSBIB0603-1G
APOSBIB0603-5G
APOSBIB0603-10G
D-(+)-Biotin 99%
D-(+)-Biotin
Formule:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Smeltpunt: 231…233 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00005541 CAS nummer: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 |