5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1175-1G BIB1175-500MG BIB1175-5G
APOSBIB1175-1GEA 110 EUR
APOSBIB1175-1G APOSBIB1175-500MG APOSBIB1175-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Formule: C₁₆H₁₈BrClN₂O₆
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00040631
CAS nummer: 4264-82-8