Sodium-2-bromoethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1184-100G BIB1184-1KG BIB1184-500G
APOSBIB1184-100GEA 43.8 EUR
APOSBIB1184-100G APOSBIB1184-1KG APOSBIB1184-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Formule: C₂H₅BrO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007530
CAS nummer: 4263-52-9