Bromocresol green sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1187-100G BIB1187-25G BIB1187-5G
APOSBIB1187-100GEA 83.6 EUR
APOSBIB1187-100G APOSBIB1187-25G APOSBIB1187-5G
Bromocresol green sodium salt
Bromocresol green sodium salt
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00148898
CAS nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4