2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1427-250MG BIB1427-500MG
APOSBIB1427-250MGEA 106 EUR
APOSBIB1427-250MG APOSBIB1427-500MG
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Formule: C₁₆H₁₈O₆
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00004056
CAS nummer: 33993-25-8