4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1431-100MG BIB1431-250MG BIB1431-500MG
APOSBIB1431-100MGEA 73 EUR
APOSBIB1431-100MG APOSBIB1431-250MG APOSBIB1431-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside
Formule: C₁₈H₂₅NO₁₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00069845
CAS nummer: 3482-57-3