(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
BIB1434-1G BIB1434-5G BIB1434-25G
APOSBIB1434-1GEA 43.8 EUR
APOSBIB1434-1G APOSBIB1434-5G APOSBIB1434-25G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Smeltpunt: 209…213 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00064088
CAS nummer: 3767-28-0