Ac-D-Lys-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIB1449-250MG BIB1449-1G BIB1449-5G
APOSBIB1449-250MGEA 27.8 EUR
APOSBIB1449-250MG APOSBIB1449-1G APOSBIB1449-5G
Ac-D-Lys-OH
Ac-D-Lys-OH
Formule: C₈H₁₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066056
CAS nummer: 58840-79-2