β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) ≥99.5%, Ultrapure
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
BIB2002-250G BIB2002-1KG BIB2002-50G
APOSBIB2002-250GEA 103 EUR
APOSBIB2002-250G APOSBIB2002-1KG APOSBIB2002-50G
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) ≥99.5%, Ultrapure
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES)
Biological buffer - useful range 5.5 - 6.7.
  • Heavy metals: <15ppm
  • pKa @ 20°C: 6.15 + 0.1
Formule: C₆H₁₃NO₄S
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006181
CAS nummer: 4432-31-9
EINECS: 214-478-5