MES sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: MES-Na
BIB2014-100G BIB2014-500G
APOSBIB2014-100GEA 30.8 EUR
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES sodium salt
MES sodium salt
Formule: C₆H₁₂NNaO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065473
CAS nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2