MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥99.5%, Ultrapure
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB2401-100G BIB2401-25G BIB2401-500G
APOSBIB2401-100GEA 24.9 EUR
APOSBIB2401-100G APOSBIB2401-25G APOSBIB2401-500G
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid) ≥99.5%, Ultrapure
MOPSO (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid)
Biological buffer - useful range 6.2 - 7.6
U.S. Patent No 4,246,194 (To Research Organics)
Formule: C₇H₁₅NO₅S
Smeltpunt: 276…279 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009629
CAS nummer: 68399-77-9
EINECS: 269-989-6