Adenosine 5'-monophosphate monohydrate ≥96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: A-5′-P, AMP, Adenosine-5'-monophosphoric acid monohydrate, 5′-AMP, 5′-Adenylic acid
BIB3002-25G BIB3002-100G
APOSBIB3002-25GEA 22 EUR
APOSBIB3002-25G APOSBIB3002-100G
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate ≥96%
Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
Formule: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00149360
CAS nummer: 18422-05-4