5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl sulphate·potassium salt
BIB6007-100MG BIB6007-1G BIB6007-500MG
APOSBIB6007-100MGEA 198 EUR
APOSBIB6007-100MG APOSBIB6007-1G APOSBIB6007-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Formule: C₈H₄BrClKNO₄S
MW: 364.635 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00056929
CAS nummer: 6578-07-0