Bromothymol blue sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
BIB6017-25G BIB6017-50G
APOSBIB6017-25GEA 87.6 EUR
APOSBIB6017-25G APOSBIB6017-50G
Bromothymol blue sodium salt
Bromothymol blue sodium salt
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Smeltpunt: 200…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077263
CAS nummer: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7