6-Bromo-DL-tryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIB6019-1G BIB6019-250MG
APOSBIB6019-1GEA 353 EUR
APOSBIB6019-1G APOSBIB6019-250MG
6-Bromo-DL-tryptophan
6-Bromo-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00055988
CAS nummer: 33599-61-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable