Caffeic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6021-25G BIB6021-50G BIB6021-100G
APOSBIB6021-25GEA 51.2 EUR
APOSBIB6021-25G APOSBIB6021-50G APOSBIB6021-100G
Caffeic acid
Caffeic acid
Formule: C₉H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004392
CAS nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2